Learn More
Cytiva Vecteurs pGEX pour système de fusion de gènes GST
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Contenus des kits:
2T
4T-1
4T-3
6P-1
6P-2
6P-3
Conditionnement:
25µL
Description
- Offrent un promoteur de tac pour la forte expression, inductible chimiquement, des protéines recombinantes marquées à la GST
- Offrent un gène laq1q interne à utiliser dans n’importe quel hôte de E. coli
- Avec les sites de reconnaissance PreScission™ Protease, Thrombin ou Factor Xa pour le clivage de la protéine cible à partir du produit de fusion
- Les vecteurs fournissent les trois cadres de lecture translationnelle commençant par le site de restriction EcoRI
- Peuvent utiliser une grande variété de clonages et expressions des souches E. coli de l’hôte
- pGEX-1IT EcoRI/BAP est un vecteur pré-coupé par EcoR1 / une phosphatase traité pour empêcher l’auto-ligature / prête pour l’insertion génétique
- pGEX-2TK introduira un site kinase spécifique permettant de marquer la protéine de fusion avec [γ-32P]ATP à l’aide de la protéine kinase
Spécification
Spécification
| Contenus des kits | 4T-1 |
| Quantité | 25 μg |
| À utiliser avec (application) | Conçus pour l’expression intracellulaire inductible et de haut niveau de gènes ou de fragments de gènes sous forme de fusions avec la GST de Schisto soma japonicum |
| Type | Vecteur pGEX |