Learn More
Abnova™ GST Protein
Code produit. 16141044
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16141044
Marque: Abnova™ P0001.10ug
GST full-length ORF ( AAB37352, 1 a.a. - 242 a.a.) protein.
Spécification
Numéro d’adhésion AAB37352
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH=8.0 in. the elution buffer
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantité 10 μg
Source Wheat Germ (in vitro)
Conditions de stockage Store at -80°C Aliquot to avoid repeated freezing and thawing
Séquence MESPILGYWKIKGLVQPTRLLLEYLEEKYEEHLYERDEGDKWRNKKFELGLEFPNLPYYIDGDVKLTQSMAIIRYIADKHNMLGGCPKERAEISMLEGAVLDIRYGVSRIAYSKDFETLKVDFLSKLPEMLKMFEDRLCHKTYLNGDHVTHPDFMLYDALDVVLYMDPMCLDAFPKLVCFKKRIEAIPQIDKYLKSSKYIAWPLQGWQATFGGGDHPPKSDLEVLFQGPLEDPGYRGRTSFV
Espèces cibles nommées Human