Learn More
Abnova™ GST Protein
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | AAB37352 |
| À utiliser avec (application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
| Formule | 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH=8.0 in. the elution buffer |
| Test du contrôle qualité | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Quantité | 10 μg |
| Source | Wheat Germ (in vitro) |
| Conditions de stockage | Store at -80°C Aliquot to avoid repeated freezing and thawing |
| Séquence | MESPILGYWKIKGLVQPTRLLLEYLEEKYEEHLYERDEGDKWRNKKFELGLEFPNLPYYIDGDVKLTQSMAIIRYIADKHNMLGGCPKERAEISMLEGAVLDIRYGVSRIAYSKDFETLKVDFLSKLPEMLKMFEDRLCHKTYLNGDHVTHPDFMLYDALDVVLYMDPMCLDAFPKLVCFKKRIEAIPQIDKYLKSSKYIAWPLQGWQATFGGGDHPPKSDLEVLFQGPLEDPGYRGRTSFV |
| Espèces cibles nommées | Human |