Learn More
Cytiva GST SpinTrap™
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 μl
Description
- Préserve l’antigénicité et la fonction des protéines
- Produit jusqu’à 500 μg de protéines par colonne
- Volume du lit : 50 μL
- Capacité de liaison/colonne : jusqu’à 500 μg de glutathion S-transférase recombinante (rGST)
- Ligand : glutathion
- Granulométrie moyenne : 90 μm
- Capacité de liaison/ml de milieu de chromatographie : >25 mg de milieu GST/ml de foie de cheval
- Matrice : 4°% d’agarose
- Plage de fonctionnement pH : 4 à 13
Spécification
Spécification
| Volume du lit | 50 ml |
| Capacité de liaison | Jusqu’à 500 mu;g de glutathion S-transférase recombinante (rGST) |
| Description | Les colonnes GST SpinTrap sont conçues pour une purification rapide à petite échelle des protéines marquées à la GST directement à partir de lysats de cellules clarifiés ou non clarifiés |
| Plage de pH | 4 à 13 |
| Type de support | 4°% d’agarose |
| Contenu et stockage | 4 à 30°C, PBS et biocide CG/ICP Kathon à 0,05 % |
| Granulométrie | 90 μm |
| Quantité | 50 x 50 μl |
| À utiliser avec (application) | Pour une purification simple et à petite échelle des protéines marquées à la GST et une détection d’expression rapide par centrifugation |
| Type | GST SpinTrap |
| Afficher plus |