Learn More
Cytiva Amorces vectorielles GST pour le séquençage
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Primer:
Amorce de séquençage pGEX 5′
Séquençage pGEX 3′
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Prêt à l’emploi pour une utilisation immédiate
- Amorce de séquençage pGEX 5’ : 5’-d[GGGCTGGCAAGCCACGTTTGGTG]-3’
- Amorce de séquençage pGEX 3’ : 5’-d[CCGGGAGCTGCATGTGTCAGAGG]-3’
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Glutathione S-transferase (GST) gene fusion system |
| Contenu et stockage | -20°C |
| Primer | Séquençage pGEX 3′ |
| Quantité | 260 U |
| À utiliser avec (application) | Prêt à l’emploi dans le séquençage de l’ADN double brin inséré dans les vecteurs pGEX |