Learn More
Cytiva Colonnes GSTrap™ HP
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 5 ml
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
- Purification en une étape des protéines marquées à la GST et d’autres glutathione S-transférases ou protéines dépendantes de la glutathione
- Milieux haute performance de glutathione couplé au Sepharose™
- Matériau de la colonne : polypropylène
- Peuvent être utilisés avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
- Le procédé de purification préserve l’antigénicité et la fonction
- Disponibles en colonnes de 1 ml et 5 ml
- Granulométrie moyenne : 34 μm
- Ligand : Glutathion
- Matrice : Agarose à 6 % fortement réticulée
- Capacité de liaison : >7 mg/ml
- Plage de fonctionnement pour la stabilité du pH : 3 à 12
Colonnes de 1 ml
- Dimensions du lit : 7 x 25 mm
- Vitesse d’écoulement : <4 ml/min.
- Dimensions du lit : 16 x 25 mm
- Vitesse d’écoulement : <20 ml/min.
Spécification
Spécification
| Volume du lit | 1 ml |
| Diamètre (impériale) interne | 0,27 in |
| Diamètre (métrique) interne | 7 mm |
| Description | Les colonnes GSTrap HP sont pré-conditionnées avec de la résine haute performance glutathion Sepharose et fournissent des purifications en une étape haute résolution des protéines marquées à la glutathione S-Transférase (GST). |
| Débit | <4°ml/min. |
| Matériau | Polypropylène |
| Plage de pH | 3 à 12 |
| Type de support | 4°% d’agarose hautement réticulé |
| Contenu et stockage | 4°C à 30°C, 20 % d’éthanol |
| Pression de fonctionnement max. | 5 bar (0,5 MPa, 70 psi) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- GSTrap HP 1 ml, 5 x 1 ml
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P235-Tenir au frais.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol