Learn More
Gaïacol, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Guaiacol |
| CAS | 90-05-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Guaiacol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C7 H8 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Guaifenesin Imp. A (EP), Guaiacol, 2-Methoxyphenol, 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, Anastil, Guaiastil, Methylcatechol, NSC 3815, O-Methyl catechol, Pyrocatechol monomethyl ether, Pyroguaiac acid, o-Guaiacol, o-Hydroxyanisole, o-Methoxyphenol, Guaifenesin Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | COc1ccccc1O |
| Afficher plus |