Learn More
Sulfate de guanéthidine, Thermo Scientific™
Code produit 17322491 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17322491 250 mg 250mg
17312491 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17322491 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 468622500
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 645-43-2
Formule moléculaire C10H24N4O4S
Poids moléculaire (g/mol) 296.39
Numéro MDL MFCD00035403
Clé InChI YUFWAVFNITUSHI-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC N’’-[2-(azocan-1-yl)éthyl]guanidine ; acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O.NC(N)=NCCN1CCCCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanethidine sulfate
Conditionnement Flacon en verre
Certificat d’analyse Available
Concentration or Composition Notes Titration avec HClO4
Forme physique Poudre cristalline/Cristaux
Concentration 97.5% to 102.5%
Couleur Blanc à beige clair
Quantité 250 mg
Poids de la formule 296.39