Learn More
Chlorhydrate de guanidine (cristallin, la solution peut être trouble et jaune / qualité pratique), MP Biomedicals
Code produit. 11334359 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
5kg
Code produit. 11334359
Marque: MP Biomedicals 0210190501
Identifiants chimiques
CAS 50-01-1
Formule moléculaire CH6ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 95.53
Clé InChI PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
CID PubChem 5742
ChEBI CHEBI:32735
Nom IUPAC guanidine;hydrochloride
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanidine Hydrochloride
Couleur Jaune
Quantité 1 kg
Poids de la formule 95.5
Qualité Pratique
Forme physique Crystalline, Solution May Be Cloudy