Learn More
Guanidine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16434277
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Code produit. 16434277
Marque: Medchem Express HYB0178A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Guanidine hydrochloride (Guanidinium chloride) a strong chaotrope, is also a strong denaturant of proteins.
Guanidine hydrochloride (Guanidinium chloride) a strong chaotrope, is also a strong denaturant of proteins.
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanidine hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 50-01-1
Couleur Blanc
Quantité 50 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire CH6ClN3
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonyme Guanidinium chlorideAminoformamidine hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (1046.79 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (523.40 mM)
SMILES NC(N)=N.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 95.53
Poids de la formule 95.53
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.