Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thiocyanate de guanidine, qualité biologie moléculaire
Code produit. 15486719
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
50g
Code produit. 15486719
Marque: Thermo Scientific Chemicals J65104.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Dénaturant protéique
Guanidine thiocyanate is used for RNA isolation and can solubilize proteins. When the compound is used to solubilize proteins it can be removed by dialysis against urea without difficulty. The hybridization of guanidine thiocyanate-solubilize hepatocytes can be used as a method to quantify mRNA from hepatocytes. Blood sample lysate stored in guanidine thiocyanate has been shown to maintain nucleic acid integrity. Research describes guanidine thiocyanate to be ineffective for RNA isolation of plant tissue with a high levels of secondary metabolites and storage proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thiocyanate de guanidine est utilisé pour l’isolement d’ARN et peut solubiliser les protéines. Lorsque le composé est utilisé pour solubiliser les protéines, il peut être supprimé par dialyse contre l’urée sans difficulté. L’hybridation d’hépatocytes de thiocyanate de guanidine-solubiliser peut être utilisée comme méthode pour quantifier l’ARNm à partir d’hépatocytes. Il a été démontré que le lysat d’échantillon sanguin stocké dans du thiocyanate de guanidine maintient l’intégrité des acides nucléiques. La recherche décrit que le thiocyanate de guanidine est inefficace pour l’isolement d’ARN des tissus végétaux avec des niveaux élevés de métabolites secondaires et de protéines de stockage.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1420 g/l) à 20°C et l’éthanol (5 %).
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 593-84-0
Formule moléculaire CH5N3·CHNS
Numéro MDL MFCD00013027
Synonyme Guanidine rhodanide
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanidine thiocyanate
Point de fusion 118°C to 122°C
Couleur Blanc
Densité 1.29
Quantité 50 g
Beilstein 3563461
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (1420g/L) at 20°C,and ethanol (5%).
Poids de la formule 118.16
Qualité Biologie moléculaire
Forme physique Solide en poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Guanidine thiocyanate, Molecular Biology Grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Thiocyanic acid