Learn More
Thiocyanate de guanidine (poudre cristalline blanche), Fisher BioReagents™
Code produit. p-26230
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 10285253
Marque: Fisher BioReagents BP221250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour l’isolation de l’ARN intacte des extraits cellulaires
Réactifs biologie moléculaire
• Une large gamme de produits pour des applications en biologie moléculaire et biochimie
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet http://www.fr.fishersci.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 593-84-0
Formule moléculaire C2H6N4S
Synonyme Guanidinium Isothiocyanate
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanidine Thiocyanate
Absorbance 0.8 max. (70% in water at 25°C) at 280nm
Point de fusion 118°C
Couleur Blanc
pH 5
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC(:NH)NH2·HSCN
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 118.16
Tension de vapeur Negligible
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Forme physique Poudre / Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Guanidine thiocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.