Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de disodium du 5’-phosphate de guanosine
Code produit. p-7042194
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
Code produit. 15404209
Marque: Thermo Scientific Chemicals J61646.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 7415-69-2 | C10H13N5Na2O11P2 | 487.17 g/mol
Guanosine-5'-diphosphate disodium salt is used to study the kinetics and characteristics of GTPases such as those associated with G-protein coupled receptors. It is also used to study cell signaling processes mediate by guanine nucleotide exchange factors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel disodique Guanosine-5′-diphosphate est utilisé pour étudier la cinétique et les caractéristiques des GTPases telles que celles associées aux récepteurs couplés aux protéines G. Il est également utilisé pour étudier les processus de signalisation cellulaire de manière indirecte grâce aux facteurs d’échange de nucléotides de guanine.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7415-69-2
Formule moléculaire C10H13N5Na2O11P2
Poids moléculaire (g/mol) 487.17
Numéro MDL MFCD00066538
Clé InChI LTZCGDIGAHOTKN-KHRSEZDTNA-L
Synonyme 5-gdp pound not2na
CID PubChem 134129638
Nom IUPAC disodium hydrogen ({[(3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)phosphonate
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 487.17
Forme physique Poudre