Learn More
Guanosine 5’-monophosphate, hydrate de sel disodique, 97 %
Code produit 10531671 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10531671 5 g Flacon en verre 5g
10618824 25 g Flacon en verre 25g
10176633 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10531671 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 226600050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    129.65€ / 5g
    Économisez 14.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5550-12-9 | C10H12N5Na2O8P | 407.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5550-12-9
Formule moléculaire C10H12N5Na2O8P
Poids moléculaire (g/mol) 407.19
Numéro MDL MFCD00151238
Clé InChI PVBRXXAAPNGWGE-KHRSEZDTNA-L
CID PubChem 21712
Nom IUPAC Disodium ; [(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthyl phosphate
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanosine 5′-monophosphate,disodium salt hydrate
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 25% max. (120°C, 4 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 10, 279
Merck Index 14, 4570
Synonyme guanosine 5'-monophosphate disodium salt, 5'-guanylic acid disodium salt, disodium guanylate, disodium 5'-guanylate, sodium guanylate, disodium gmp, disodium 5'-gmp, gmp disodium salt, 5'-guanylic acid, disodium salt, 5'-gmp disodium salt
Informations sur la solubilité Solubility in water: >50g/l water
Spectrophotométrie 97% min. (lambda max. 252nm,pH 7) molar absorptivity 13700+/-4%,pH 7
Poids de la formule 407.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline