Learn More
Sel disodique de la guanosine-5'-triphosphate, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
La GTP active les protéines G de transduction de signal impliquées dans divers processus cellulaires, notamment la prolifération, la différenciation et l’activation de plusieurs cascades de kinases intracellulaires. La prolifération et l’apoptose sont régulées en partie par l’hydrolyse de la GTP, par les petites GTPases Ras et Rho. Rab, une autre petite GTPase, joue un rôle dans la connexion et la fusion des vésicules et peut également être impliquée dans la formation des vésicules. Outre son rôle dans la transduction de signal, la GTP sert également de précurseur riche en énergie pour les unités mononucléotidiques dans la biosynthèse enzymatique de l’ADN et de l’ARN.
La GTP un substrat pour les ARN polymérases et une large gamme de GTPases, y compris les GTPases des récepteurs couplés aux protéines G (GPCR), ainsi que la signalisation cellulaire et le cyclage des facteurs d’échange de nucléotides guanine associés (GEF).
Spécification
Spécification
| CAS | 56001-37-7 |
| Forme physique | Poudre de couleur blanche |
| Quantité | 100 mg |
| Formule moléculaire | C10H14N5Na2O14P3 |
| Numéro MDL | MFCD03410297 |
| Synonyme | guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (50mg/mL - clear and colorless). |
| Clé InChI | FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1 |
| Nom IUPAC | ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)(phosphonatooxy)phosphinate |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- GUANOSINE-5`-TRIPHOSPHATE DISODIUM SALT
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: guanosine 5'-(disodium dihydrogentriphosphate)