Learn More
Guanosine-5'-Triphosphate Disodium Salt, Thermo Scientific™
Code produit 15865298 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
Plastic bottle
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15865298 100 mg Plastic bottle 100mg
15845158 1 g Plastic bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15865298 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J16800.MC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 56001-37-7
Formule moléculaire C10H14N5Na2O14P3
Poids moléculaire (g/mol) 567.14
Numéro MDL MFCD03410297
Clé InChI FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
CID PubChem 131676145
Nom IUPAC disodium phosphono ({[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-1H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphonato}oxy)phosphonate
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Guanosine-5 '-Triphosphate Disodium Salt
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 100 mg
Beilstein 4113439
Synonyme guanosine 5 '-triphosphate, guanosine-5 '-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5 '-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
Poids de la formule 567.14
Conditionnement Plastic bottle