Learn More
Sulfate de guanylurée 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30310429
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30310429 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310429 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14057250AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Guanylurea Sulfate
CAS 591-01-5
Noms d’analytes ou de composants N-Guanylurea Sulfate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire 2 C2 H6 N4 O . H2 O4 S
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Urea, N-(aminoiminomethyl)-, sulfate (2:1), Urea, (aminoiminomethyl)-, sulfate (2:1) (9CI), Urea, amidino-, sulfate (2:1) (8CI), Carbamylguanidine sulfate, Dicyanodiamidine sulfate, Diuretamidine sulfate, Guanylurea sulfate, N-Guanylurea Sulfate
Formule InChI InChI=1S/2C2H6N4O.H2O4S/c2*3-1(4)6-2(5)7;1-5(2,3)4/h2*(H6,3,4,5,6,7);(H2,1,2,3,4)
SMILES NC(=N)NC(=O)N.NC(=N)NC(=O)N.OS(=O)(=O)O
Nom IUPAC carbamidoylurée ; acide sulphurique
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 302.27
Quantité 1 mL
Poids de la formule 302.0757 g/mol