missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Guggulsterone, MedChemExpress

Code produit. 16474148
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16474148

Marque: Medchem Express HY107738

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Guggulsterone is a plant sterol derived from the gum resin of the tree Commiphora wightii.

Guggulsterone inhibits the growth of a wide variety of tumor cells and induces apoptosis through down regulation of antiapoptotic gene products (IAP1, xIAP, Bfl-1/A1, Bcl-2, cFLIP and survivin), modulation of cell cycle proteins (cyclin D1 and c-Myc), activation of caspases and JNK, inhibition of Akt. Guggulsterone, a farnesoid X receptor (FXR) antagonist, decreases CDCA-induced FXR activation with IC50s of 17 and 15 μM for Z- and E-Guggulsterone, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau Guggulsterone
Forme physique Solid
CAS 95975-55-6
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H28O2
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme Z/E-Guggulsterone
Informations sur la solubilité DMSO : 20.83 mg/mL (66.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1(/C2=C/C)[C@](CC2=O)([H])[C@@]3([H])[C@]([C@@]4(C(CC3)=CC(CC4)=O)C)([H])CC1
Poids moléculaire (g/mol) 312.45
Poids de la formule 312.45
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis