Learn More
Cole-Parmer™ Pompe manuelle à membrane GUZZLER
Code produit. 11715698
Click to view available options
Débit:
12 gal/min
8,5 gal/min
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11715698
Marque: Cole-Parmer™ 0709011
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pompe à main Guzzler
• 0,5 ou 0,75 l/impulsion
• Pompe à diaphragme
• Ne se bouche pas, auto-amorçante, pour eau et détergents
• Poignée Nylon 30cm
• Amplitude 180mm
• Corps Delrin, valve en néoprène renforcé, clips acier inox
• Pompe Guzzler 0,75L
• Poids 1,4kg, raccords φ ext. 38,4mm
Spécification
Débit 12 gal/min
Hauteur totale (métrique) 101,6 mm
Longueur totale (métrique) 254 mm