missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ GW 501516

Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Description
GW 501516 is a potent and selective PPARδ agonist (EC50 = 1.2 nM). Displays <1000-fold selectivity over other PPAR subtypes. Increases ABC A1 transporter expression and induces apolipoprotein A1-mediated cholesterol efflux in vitro. Also increase serum HDL cholesterol and lowers small, dense LDL levels in obesity in vivo models.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[2-Methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]thio]phenoxy]acetic acid |
| CAS | 317318-70-0 |
| Quantité | 10 mg |
| Cible | PPAR delta Receptor Agonists |
| Formule moléculaire | C21H18F3NO3S2 |
| Poids de la formule | 453.5 |
| Pureté | >98% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu