Learn More
GW 501516, MedChemExpress
Code produit. 16425156
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16425156
Marque: Medchem Express HY10838
MedChemExpress GW 501516 (GW 1516) is a PPARδ agonist with an EC50 of 1.1 nM.
GW 501516 (GW 1516) is a PPARδ agonist with an EC50 of 1.1 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau GW 501516
CAS 317318-70-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H18F3NO3S2
Quantité 100 mg
Synonyme GW 1516 GSK-516
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (220.51 mM)
SMILES OC(COC1=CC=C(C=C1C)SCC2=C(N=C(S2)C3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F)C)=O
Poids moléculaire (g/mol) 453.5
Poids de la formule 453.5
Pourcentage de pureté 97.24%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.