Learn More
GW842166X, MedChemExpress
Code produit. 16470206
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Code produit. 16470206
Marque: Medchem Express HY14167
MedChemExpress GW842166X is a potent and selective cannabinoid receptor 2 (CB2) agonist with IC50 values of 63 and 91 nM for human and rat CB2, respectively.
GW842166X is a potent and selective cannabinoid receptor 2 (CB2) agonist with IC50 values of 63 and 91 nM for human and rat CB2, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau GW842166X
CAS 666260-75-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H17Cl2F3N4O2
Quantité 2 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (185.42 mM)
SMILES ClC1=CC(Cl)=C(NC2=NC=C(C(NCC3CCOCC3)=O)C(C(F)(F)F)=N2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 449.25
Poids de la formule 449.25
Pourcentage de pureté 98.73%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.