Learn More
IKA™ Capteur de rechange en acier inoxydable H 66.51
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6 mm
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 6 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Pour ETS-D5 |
| Longueur (métrique) | 260 mm |
| Modèle | H 66,51 |
| Type | Capteur de rechange |