Learn More
IKA™ Couvercle de protection H 99
Code produit. 10356971 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Température (métrique):
Jusqu’à 135°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10356971
Marque: IKA™ 0002734500
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le couvercle de protection en silicium pour agitateurs est résistant à la plupart des acides, des solutions alcalines et des solvants organiques.
  • Pour les agitateurs magnétiques de séries RET et RCT Basic
  • Couvercle de protection ajusté
  • Résistant à la plupart des acides, des solutions alcalines et des solvants organiques
  • En silicium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Agitateur magnétique de séries RET et RCT Basic
Modèle H 99
Température (métrique) Jusqu’à 135°C
Type Enveloppe protectrice