Learn More
Bel-Art™ Thermomètre de vérification de la banque de sang H-B Frio-Temp avec rapport d’étalonnage individuel
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-5°C à +20°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Vérifiez la température de l’échantillon dans les réfrigérateurs de la banque de sang
- Utile pour des relevés de température précis sans contamination des échantillons
- Le flacon rempli (inclus) imite l’échantillon
- Les thermomètres à revêtement en PFA contiennent du verre et du liquide en cas de casse ; remplis de liquide organique EnviroKleen™ certifié Enviro-Safe™
- Marquages incrustés permanents du thermomètre et verre sans plomb
- Comprend un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel indiquant les corrections apportées au dixième de la plus petite division, le numéro de rapport unique et les normes NIST utilisées pour l’étalonnage
- Numéro de série individuel et fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Points d’étalonnage | 4°C |
| À utiliser avec (application) | Vérifiez les températures des échantillons |
| Comprend | Rapport d’étalonnage individuel du thermomètre |
| Matériau | Revêtement en PFA, Verre |
| Remplissage du thermomètre | Liquide Enviro-Safe™ |
| Type de produit | Thermomètre |
| Température max. (métrique) | 20°C |
| Température min. (métrique) | -5°C |
| Plage de températures (métrique) | -5°C à +20°C |
| Calibrated | Oui |
| Afficher plus |