Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides en verre avec revêtement de protection en PFA Double-Safe™ : immersion totale
GREENER_CHOICE
Code produit. 13009152 Tous les produits SP Scienceware Produits
Change view
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +110°C
-20°C à +110°C
-20°C à +150°C
Plage de températures (impériale):
Longueur (métrique) de sonde:
200mm
300 mm
Subdivision:
1°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Plage de températures (métrique) Plage de températures (impériale) Longueur (métrique) de sonde Subdivision unitSize
13009152 -10°C à +110°C 200mm 1°C 1 pièce
13069152 -20°C à +150°C 300 mm 1°C 1 pièce
13049152 -20°C à +110°C 300 mm 1°C 1 pièce
3 options
Code produit. 13009152
Marque: H-B Instrument™ B604001200
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protégez votre lieu de travail et veillez à un environnement sûr
  • Les thermomètres écologiques sont recouverts d’un revêtement de sécurité en PFA pour maintenir le liquide et le verre en cas de rupture
  • Verre sans plomb ; Fond jaune et liquide noir pour faciliter la lisibilité et réduire les erreurs de lecture
  • Contient un liquide Enviro-Safe™ non toxique et biodégradable
  • Fabriqué et testé par notre équipe américaine d’évaluation de la qualité.
Applications :
Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Traçabilité NIST™. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais).
Spécification
Certifications/Conformité Traçabilité NIST. Inclut une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais).
À utiliser avec (application) Laboratoires chimiques, universités, institutions scientifiques, traitement des aliments et des boissons, laboratoires pétrochimiques, industrie pharmaceutique, industrie médicale, fabricants, laiteries, brasseries et distilleries
Qualité Précision
Type d’immersion Immersion totale
Longueur (impériale) globale 7,9 in
Longueur (métrique) globale 200 mm
Longueur (métrique) de sonde 200mm
Matériau Verre
Remplissage du thermomètre Liquide Enviro-Safe™
Température max. (métrique) 110°C
Température min. (métrique) - 10°C
Plage de températures (impériale)
Plage de températures (métrique) -10°C à +110°C
Précision ±1°C
Subdivision 1°C