Learn More
H-B Instrument™ Densimètres Durac™ preuve d’alcool - alcool éthylique
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Plage de densité relative:
75 à 95 %
90 à 110 %
Unit Size:
1 pièce
Description
- 300 mm (12 po) de long
- Ballast et verre sans plomb
- Fabriqués conformément au Bureau of Internal Revenue, Département du Trésor des États-Unis ; les tolérances énumérées sont celles décrites dans la circulaire 555 du National Bureau of Standards (Bureau national des normes), Test des hydromètres
- Numéro de série individuel
- Normalisation de la température :15°C (60°F)
les densimètres pour preuve d’alcool doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.
Applications :
pour déterminer la preuve d’alcool éthylique des spiritueux.
Order Info
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ;Inspection manuelle par notre équipe de qualité américaine
Specifications
Specifications
| Précision | ± 0,2% |
| Incréments | 0,2% |
| Certifications/Conformité | Traçabilité NIST |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Contenu et stockage | Les densimètres de preuve d’alcool doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes. |
| Description | Code de revenu interne : K |
| À utiliser avec (application) | Détermination de la preuve de l’alcool éthylique |
| Plage de densité relative | 75 à 95 % |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction