Learn More
H-B Instrument™ Densimètres Durac™ preuve d’alcool - alcool éthylique
Code produit. 17470264 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Plage de densité relative:
75 à 95 %
90 à 110 %
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17470264
Marque: H-B Instrument™ B618074100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisés pour déterminer la preuve d’alcool éthylique des spiritueux, ces densimètres sont disponibles dans différentes plages de 0 à 206 %
  • 300 mm (12 po) de long
  • Ballast et verre sans plomb
  • Fabriqués conformément au Bureau of Internal Revenue, Département du Trésor des États-Unis ; les tolérances énumérées sont celles décrites dans la circulaire 555 du National Bureau of Standards (Bureau national des normes), Test des hydromètres
  • Numéro de série individuel
  • Normalisation de la température :15°C (60°F)
Stockage :
les densimètres pour preuve d’alcool doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.
Applications :
pour déterminer la preuve d’alcool éthylique des spiritueux.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ;Inspection manuelle par notre équipe de qualité américaine
Spécification
Précision ± 0,2%
Incréments 0,2%
Certifications/Conformité Traçabilité NIST
Longueur (métrique) 300 mm
Contenu et stockage Les densimètres de preuve d’alcool doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.
Description Code de revenu interne : L
À utiliser avec (application) Détermination de la preuve de l’alcool éthylique
Plage de densité relative 90 à 110 %