Learn More
H-B Instrument™ Densimètres à densité relative Durac™ en plastique à forme simple
Code produit. 17400244 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,920 à 1,080
1,000 à 1,180
1,050 à 1,220
1,200 à 1,420
1,400 à 1,620
Conditionnement:
1 pièce
Les densimètres en PC ne sont pas recommandés pour une utilisation avec des liquides à base de pétrole ou d’autres produits corrosifs susceptibles d’affecter le matériau plastique.Ils doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.
Code produit. 17400244
Marque: H-B Instrument™ B618000100
Les densimètres en PC ne sont pas recommandés pour une utilisation avec des liquides à base de pétrole ou d’autres produits corrosifs susceptibles d’affecter le matériau plastique.Ils doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.
Le PC incassable empêche toute contamination
  • En PC de qualité optique
  • Durable et incassable
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Plusieurs modèles disponibles permettant de mesurer la densité relative (g/cm3) d’une grande variété de liquides sur différentes plages de 1,0 à 1,620
  • Échelle noire facile à lire sur le fond jaune pour éviter la fatigue oculaire
  • 300 mm (12 po) de long
  • Ballast sans plomb
  • Numéro de série individuel
  • Normalisation de la température :15°C (60°C)
Applications :
idéal dans les situations où une manipulation ou une contamination brutale peut être problématique, comme dans les industries alimentaires ou des boissons.
Certifications :
les densimètres sont fabriqués et inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST.
Spécification
Précision ± 0,002
Incréments 0,002
Certifications/Conformité Les densimètres sont fabriqués et inspectés à la main par l’équipe de qualité américaine dans le laboratoire d’étalonnage exclusif triple accrédité / enregistré ISO/IEC 17025:2005 et A2LA ; reconnu et accepté à l’échelle internationale par les économies signataires de l’ILAC / MRA et situé dans le système de gestion environnementale enregistré ISO 14001:2004. Ils sont fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST.
Longueur (métrique) 300 mm
À utiliser avec (application) Idéal dans les situations où une manipulation ou une contamination brutale peut être problématique, comme dans l’industrie agroalimentaire.
Plage de densité relative 0,920 à 1,080
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • SP Bel-Art, H-B DURAC 0.920/1.080 Specific Gravity Shatterproof Plastic Hydrometer
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Reaction products ofEpichlorohydrin andBisphenol A