Learn More
H-B Instrument™ Thermodensimètres de précision et de sécurité Durac™, API
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Plage de densité relative:
API 19 à 31°
API 29 à 41°
API 39 à 51°
API 49 à 61°
API 59 à 71°
API 9 à 21°
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conforme aux exigences de précision applicables aux thermodensimètres ASTM de
- 381 mm (15 po) de long
- Ballast et verre sans plomb
- Normalisation de la température : 20°C
- Thermomètre contenant un liquide de remplissage organique bleu sans mercure
- Divisions du thermomètre : 2°
- Numéro de série individuel
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Spécification
Spécification
| Quantité | Pièce |
| Type | Thermodensimètre API de sécurité |
| Précision | ±0,1° |
| Incréments | Densimètre : Thermomètre 0,1° : 2° |
| Certifications/Conformité | Traçabilité NIST |
| Longueur (métrique) | 381 mm |
| Comprend | Déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST |
| Contenu et stockage | Les densimètres doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes |
| Type de lest | Sans plomb |
| À utiliser avec (application) | Mesure de la densité relative des produits pétroliers |
| Afficher plus |