Learn More
H-B Instrument™ Densimètres Durac™ à forme simple pour saumure de sel
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Type:
Densimètre (% par poids)
Densimètre (% par saturation)
Plage de densité relative:
0 à 100 %
0 à 26,5 %
Précision:
± 0,5 %
± 1%
Incréments:
0,5%
1%
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ballast et verre sans plomb
- Numéro de série individuel
- Normalisation de la température :60°F (15°C)
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST ; Inspection manuelle par l’équipe de qualité américaine.
Spécification
Spécification
| Type | Densimètre (% par saturation) |
| Précision | ± 1% |
| Incréments | 1% |
| Certifications/Conformité | Traçabilité NIST |
| Longueur (métrique) | 280 mm |
| Contenu et stockage | Les densimètres de saumure de sel doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes. |
| À utiliser avec (application) | Utilisés dans diverses industries, notamment dans les secteurs de l’alimentation, de la pêche et du transport. |
| Plage de densité relative | 0 à 100 % |