Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres à liquides à usage général, immersion partielle 7,6 cm (3 pouces) H-B™ Enviro-Safe™
Code produit. 13099132 Tous les produits SP Scienceware Produits
Change view
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-10°C à +260°C
Balance:
Degrés Celsius
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Plage de températures (métrique) Balance unitSize
13099132 -10°C à +260°C Degrés Celsius 1 pièce
1 options
Code produit. 13099132
Marque: H-B Instrument™ B605030000
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les thermomètres certifiés écologiques remplacent le mercure qui est dangereux
  • Thermomètres écologiques certifiés EnviroKleen™
  • Renferment le liquide Enviro-Safe™ de couleur verte, non toxique et biodégradable sur verre arrière blanc sans plomb
  • Répondent aux exigences du gouvernement, de l’enseignement et de l’industrie en matière d’achat de produits “verts”
Applications :
idéaux pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Informations sur la commande
Si vous souhaitez obtenir un rapport d’étalonnage de thermomètre individuel, des thermomètres étalonnés en usine et des services d’étalonnage personnalisés sont disponibles.
Certifications
Les thermomètres individuellement sérialisés sont traçables conformément aux normes établies par le NIST et incluent une déclaration d’exactitude et de traçabilité multilingue.
Compliance
Fabriqués et testés par notre équipe qualité américaine.
Spécification
Certifications/Conformité Les thermomètres, avec numéro de série individuel, sont traçables conformément aux normes établies par le NIST ; comprend une déclaration d’exactitude et de traçabilité en plusieurs langues.
À utiliser avec (application) Idéal pour une utilisation dans les laboratoires chimiques / pétrochimiques, les universités, les institutions scientifiques, le traitement des aliments et des boissons, les industries pharmaceutiques et médicales, les laiteries, les brasseries et les distilleries.
Type d’immersion Partiel
Longueur (impériale) globale 14 in
Longueur (métrique) globale 350 mm
Température max. (métrique) 260°C
Température min. (métrique) -10°C
Plage de températures (métrique) -10°C à +260°C
Précision ±1,5°C, ±2°C au-dessus de 100°C, ±2,5°C au-dessus de 200°C, ±3°C au-dessus de 230°C
Subdivision 1°C
Immersion Length 76 mm
Balance Degrés Celsius