Learn More
H-B Instrument™ Thermomètres de vérification à liquides en verre haute précision Enviro-Safe™ FRIO-Temp™
GREENER_CHOICE
Code produit. 13099162 Tous les produits SP Scienceware Produits
Change view
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-2°C à +10°C
-25°C à +5°C
15°C à 30°C
25°C à 45°C
95°C à 115°C
Précision:
±0,2°C
±0,4°C
À utiliser avec (application):
Congélateurs
Incubateur
Réfrigérateur
Étuve
Longueur (métrique) globale:
180 mm
190 mm
200mm
210 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Plage de températures (métrique) Précision À utiliser avec (application) Longueur (métrique) globale unitSize
13099162 -25°C à +5°C ±0,2°C Congélateurs 210 mm 1 pièce
13029172 25°C à 45°C ±0,2°C Incubateur 190 mm 1 pièce
13009172 -2°C à +10°C ±0,2°C Réfrigérateur 180 mm -
13019172 15°C à 30°C ±0,2°C Incubateur 180 mm 1 pièce
13039172 95°C à 115°C ±0,4°C Étuve 200mm 1 pièce
5 options
Code produit. 13099162
Marque: H-B Instrument™ B610010100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour vérifier la température des échantillons dans les congélateurs, réfrigérateurs, incubateurs et étuves avec traçabilité NIST, DAkkS / PTB
Chaque article présente une précision de 0,2°C (0,4°C pour le modèle haute température), des numéros de série individuels et une déclaration d’exactitude multilingue (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) indiquant une précision traçable NIST et DAkkS / PTB.
  • Remplissage du thermomètre : liquide organique
  • Divisions : 0,1
  • Taille du flacon : 60 ml
  • Traçabilité DAkkS / PTB
  • Pas de pré-certification
Certifications
Traçabilité NIST, ISO / CEI 17025:2005, DAkkS / PTB
Spécification
Remplissage du flacon Liquide
Taille de flacon 60 ml
Certifications/Conformité ISO / CEI 17025:2005, NIST, DAkkS / PTB
À utiliser avec (application) Congélateurs
Comprend Instructions multilingues, déclaration d’exactitude, revêtement en fluoropolymère PFA
Longueur (impériale) globale 8,3 in
Longueur (métrique) globale 210 mm
Remplissage du thermomètre Liquide organique
Température max. (métrique) –5°C
Température min. (métrique) –25°C
Plage de températures (métrique) -25°C à +5°C
Précision ±0,2°C
Subdivision 0,1°C