Learn More
R&D Systems™ H3N2 Hemagglutinin (AAB51961.1) VersaClone cDNA
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
Spécification
Spécification
| Expression | Hemagglutinin/HA Peptide |
| Numéro d’adhésion | AAB51961.1 |
| Contenu et stockage | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Espèces | Influenza A Virus H3N2 |
| Quantité | 10 μg |