Learn More
3M™ Batterie H422000
Code produit 15770088 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur : Argent
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15770088 Couleur : Argent
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15770088 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100167881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.00€
    10.47€ / 2 pièces
    Économisez 3.53€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
La batterie H422000 3M™ est une batterie au lithium de 5 V à utiliser avec les filtres de soudage Speedglas™.
  • Batteries au lithium de 5 V pour filtres de soudage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de batterie Lithium de 5 V
Couleur Argent
À utiliser avec (équipement) Speedglas Filtres de soudage 9100/SL/100
Type de produit Batterie