Learn More
Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester 1 plus et 2 plus
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Gamme de viscosité:
1,5 mPa à 330 mPa
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le viscosimètre HAAKE Viscotester 1, 2 plus a été remplacé et renouvelé par le Thermo Scientific™ HAAKE™ Viscotester 3 Viscometer.
- Fonctionnement rapide, exact et fiable à l'aide d'un seul bouton
- Un écran LCD évite toute erreur de lecture des résultats
- Aucun raccordement au secteur n'est requis
- Rapides tests de la viscosité, par exemple pour l'optimisation des processus ou le réglage de machines
- Contrôle des lots lors de la production
- Domaine de viscosité : 1,5 à 330 mPas
- Instrument de base avec boîtier pour piles
- 2 godets de mesure (A et B)
- 3 mobiles de mesure (No. 3, 4, 5)
- Livraison dans une mallette de transport
- Domaine de viscosité : 0,3 à 4000 dPas
- Instrument de base avec boîtier pour piles
- 1 godet de mesure (3)
- 3 mobiles de mesure (No. 1, 2, 3)
- Livraison dans une mallette de transport
- Encres d'impression, peintures, encres
- Shampoings, crèmes, lotions
- Huiles, graisses, pâtes
- Sauces, épaississants
Spécification
Spécification
| Type de produit | Viscosimètre rotatif |
| Gamme de viscosité | 1,5 mPa à 330 mPa |
| Description | HAAKE VT 1 plus: Plage: 1,5 à 330 |
| Précision | ± 5 % (standard), ± 1 % (en option) |
| Reproductibilité | ± 1 % (FSD) |