Learn More
Gilac™ HACCP Cook Chill Crate
Code produit. 17948641
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
27 l
37 l
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Capacité (métrique) Couleur unitSize
17948641 27 l Bleu 1 pièce
17998821 27 l Vert 1 pièce
17988421 27 l Jaune 1 pièce
17958571 27 l Blanc 1 pièce
17958641 27 l Rouge 1 pièce
17998421 37 l Rouge 1 pièce
17928511 37 l Bleu 1 pièce
17988821 37 l Vert 1 pièce
17908831 37 l Jaune 1 pièce
17918831 37 l Blanc 1 pièce
10 options
Code produit. 17948641
Marque: Gilac™ G1802101
HACCP Cook Chill Crate is a 600 x 400 perforated crate, ideal for commercial kitchen use and the cold chain process. It provides ventilation and is stacking and nesting when half turned.
  • 600 x 400 perforated crate.
  • Ideal for commercial kitchen use and the cold chain process.
  • Provides ventilation.
  • Stacking and nesting when half turned.
  • Large perforations, meaning that temperatures can be brought down quickly and it is easy to clean.
  • Crates available in 5 HACCP colors.
  • Tracking management thanks to a contents identification label (IML): In mold labelling process whereby the label is injection-molded into the plastic rendering it permanent and rewritable.
    • Use with a water erasable marking pen.
Spécification
Capacité (impériale) 7.1 gal.
Capacité (métrique) 27 l
Type de bouchon None
Couleur Bleu
Matériau HDPE
Forme Rectangular
Type de produit Crate
Dimensions (L x l x H) 600 x 400 x 146 mm
Longueur (métrique) 600 mm
Longueur (impériale) 23.6 in.
Largeur (métrique) 400 mm
Largeur (impériale) 15.7 in.
Hauteur (métrique) 146 mm
Hauteur (impériale) 5.7 in.