Learn More
Gilac™ HACCP Flat Tray
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 l
5 l
8 l
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Beskrivning
- Flat trays.
- Large and customisable range.
- 5 colors.
- 5 volumes.
- Can be used in a wide range of temperatures.
- Dimensions suitable for refrigerators.
- Can be used as a:
- defrosting tray thanks to its wide dividing grid that separates the ice water from the product being defrosted.
- preparation container for products that drip.
- ingredients tray.
- container for preserving comparison samples.
- Fermenting and decanting containers.
- Nesting and stacking with lid.
- Traceability management thanks (IML) injection molding.
Specifikationer
Specifikationer
| Capacité (métrique) | 8 l |
| Couleur | Bleu |
| Hauteur (métrique) | 75 mm |
| Longueur (métrique) | 485 mm |
| Matériau | HDPE |
| Type | Dispensing Tray |
| Largeur (métrique) | 335 mm |
| Longueur (impériale) | 19.1 in. |
| Hauteur (impériale) | 3 in. |
| Largeur (impériale) | 13.2 in. |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering