Learn More
BRAND™ Lamelle couvre-objets pour hémocytomètre
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
:
Dimensions (L x l) : 22 x 30 mm
Description
- Indice de réfraction ne : 1,52 ± 0,01
- Nombre d’Abbe ve : 56,5 ± 0,5
- Tolérance de planéité : ± 3 μm
- Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79 CE
- 2 lamelles dans un sachet en plastique, séparées par du papier mince
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lames porte-objet |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Épaisseur (métrique) | 0,4 mm |
| Dimensions (L x l) | 22 x 30 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Chambres de numération |