Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants HAEMAFlex™ 6/8
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
6 poches de sang de 550 ml (6 x 1000 ml)
8 poches de sang de 550 ml (8 x 1000 ml)
FCR max.:
7,144 ×g
7,295 ×g
Vitesse max.:
4 600 tr/min
5 000 tr/min
Description:
Rotor à godets oscillants HAEMAFlex 6
Rotor à godets oscillants HAEMAFlex 8
Conditionnement:
1 pièce
Description
Répondez aux besoins de votre laboratoire en matière de traitement sanguin à débit standard ou moyen en utilisant le rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 6 avec 6 poches de sang de 550 ml ou, avec le même système de godets, optez pour une mise à niveau de 8 poches de 550 ml grâce au rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 8.
Traitement d’échantillons à haut débit, suffisamment souple pour répondre à vos besoins actuels et futurs avec 6 ou 8 poches de sang de 550 ml (6 ou 8 à 1 000 ml), les deux options étant disponibles avec les mêmes godets. Mise à niveau avec les godets Thermo Scientific™ Dura-Coat™ avec revêtement nickel pour améliorer la protection contre la corrosion en raison de l’humidité, des produits chimiques ou des solutions alcalines.
Ces rotors carénés sont dotés de la technologie Thermo Scientific™ Eco-Spin™, offrant ainsi une économie d’énergie allant jusqu’à 64 %, selon une évaluation technique de conceptions carénées et non carénées du même corps de rotor.
Compatibles avec les fonctions Thermo Scientific™ Auto-Lid™ et Auto-ID™ pour permettre une ouverture instantanée du couvercle du rotor, le stockage et l’identification du rotor afin de gagner du temps. Protègent l’intégrité de vos échantillons.
Ces rotors carénés sont dotés de la technologie Thermo Scientific™ Eco-Spin™, offrant ainsi une économie d’énergie allant jusqu’à 64 %, selon une évaluation technique de conceptions carénées et non carénées du même corps de rotor.
Compatibles avec les fonctions Thermo Scientific™ Auto-Lid™ et Auto-ID™ pour permettre une ouverture instantanée du couvercle du rotor, le stockage et l’identification du rotor afin de gagner du temps. Protègent l’intégrité de vos échantillons.
Spécification
Spécification
| Description | Rotor à godets oscillants HAEMAFlex 6 |
| Matériau | Corps du rotor en acier inoxydable, pare-brise et godet en aluminium, flacon en polypropylène |
| Type | Rotor swing-out |
| Capacité | 6 poches de sang de 550 ml (6 x 1000 ml) |
| FCR max. | 7,295 ×g |
| Vitesse max. | 5 000 tr/min |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific, Centrifugeuses Cryofuge 8 et 16, et Sorvall BP 8 et 16 |