Learn More
Siliciure d’hafnium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377407 10 g 10g
11387407 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11377407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012564.09
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
They have been used as ohmic contacts, Schottky barrier contacts, gate electrodes, local interconnects, and diffusion barriers. FeSi2 has become the remarkable source as high temperature thermoelectric material. It is also used as a powder in ceramic materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12401-56-8
Formule moléculaire HfSi2
Poids moléculaire (g/mol) 234.66
Numéro MDL MFCD00167026
Clé InChI TWRSDLOICOIGRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hafnium silicide
CID PubChem 11230071
Nom IUPAC hafnium ; silicium
SMILES [Si].[Si].[Hf]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium silicide
Point de fusion 1680°C
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité it is insoluble in water.
Poids de la formule 234.66