Learn More
Étalon Hafnium : Hf à 1 000 ug/mL dans 2 % HNO3/0,5 %HF
Code produit 30318842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30318842 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318842 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGPHFNF100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium
CAS 7440-58-6
Noms d’analytes ou de composants Hafnium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Hf
Concentration 1 000 μg/ml
Synonyme Hf
Formule InChI InChI=1 S/Hf
Type de solution Solution unique
SMILES [Hf]
Élément Hf
Nom IUPAC hafnium
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Industry Type Tests alimentaires
Poids moléculaire (g/mol) 178.49
Quantité 100 mL
Poids de la formule 179.947