Learn More
Norme d'hafnium : Hf à 10 000 μg/mL dans 4 % HNO3, 2 % HF, VHG™
Code produit 17949759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17949759 500 mL 500mL
18091140 50 mL 50mL
18071350 250 mL 250mL
17929759 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17949759 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGTHFNF500
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme d'hafnium : Hf à 10 000 μg/mL dans une solution de HNO3 à 4 % et de HF à 2 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium
CAS 7440-58-6
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Hafnium
Formule moléculaire Hf
Concentration 10000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Hf
Formule InChI InChI=1S/Hf
SMILES [Hf]
Nom IUPAC hafnium
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 178.49
Quantité 500 mL
Poids de la formule 179,947 g/mol