Learn More
Norme d'hafnium : Hf à 10 000 μg/mL dans 4 % HNO3, 2 % HF, VHG™
Description
Norme d'hafnium : Hf à 10 000 μg/mL dans une solution de HNO3 à 4 % et de HF à 2 %.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hafnium |
| CAS | 7440-58-6 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Hafnium |
| Formule moléculaire | Hf |
| Concentration | 10000 μg/mL |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Hf |
| Formule InChI | InChI=1S/Hf |
| SMILES | [Hf] |
| Afficher plus |