Learn More
Solution étalon de hafnium, pour AAS 1 mg/ml de Hf dans 5 % de HF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10753581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10753581 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10753581 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196011000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.50€
    47.10€ / 100mL
    Économisez 3.40€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml Hf in 5% HF
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 7440-58-6, 7664-39-3, 7732-18-5
Forme physique Solution
Formule moléculaire Hf
Concentration 990 to 1010 μg/mL of Hf(4+) in 5% HF
Numéro MDL MFCD00011032
Couleur Jaune
Solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Clé InChI VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Hf]
Nom IUPAC hafnium
Poids moléculaire (g/mol) 178.49
CID PubChem 23986
Quantité 100 ml
ChEBI CHEBI:33343
Poids de la formule 178.49
Qualité SAA
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hafnium standard solution, 1 mg/ml Hf in 5% HF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.