Learn More
Fil de hafnium, 1,0 mm (0,04 po) de diamètre, 99,95 % (base de métaux à l’exception de Zr), Zr nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7048341
Click to view available options
Quantité:
25 cm
100 cm
500 cm
Conditionnement:
100cm
25cm
500cm
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11371268
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010205.BU
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-58-6
Formule moléculaire Hf
Poids moléculaire (g/mol) 178.49
Numéro MDL MFCD00011032
Clé InChI VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
CID PubChem 23986
ChEBI CHEBI:33343
Nom IUPAC hafnium
SMILES [Hf]
Spécification
Nom chimique ou matériau Hafnium wire
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) dia.
Quantité 25 cm
Odeur Odorless
Poids ≈10.28g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (base des métaux à l’exception du Zr), Zr nominal 3 %
Pourcentage de pureté 99.95%