Learn More
Halcinonide, Mikromol™
Code produit 17900826
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17900826 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17900826 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3633.00
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Halcinonide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Halcinonide
CAS 3093-35-4
Noms d’analytes ou de composants Halcinonide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C24 H32 Cl F O5
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregn-4-ene-3,20-dione deriv., Adcortin, Alcinonide, Halciderm, Halcimat, Halcinonide, Halog, SQ 18566, (11beta,16alpha)-21-chloro-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-Pregn-4-ene-3,20-dione, Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-chloro-9-fluoro-11 beta,16alpha,17-trihydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (7CI,8CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-chloro-9-fluoro-11beta,16alpha,17-trihydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (7CI,8CI), (11beta,16alpha)-21-Chloro-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregn-4-ene-3,20-dione
Formule InChI InChI=1S/C24H32ClFO5/c1-20(2)30-19-10-16-15-6-5-13-9-14(27)7-8-21(13,3)23(15,26)17(28)11-22(16,4)24(19,31-20)18(29)12-25/h9,15-17,19,28H,5-8,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1
SMILES CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CCl
Nom IUPAC (11β ,16α)-21-Chloro-9-fluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-méthyléthylidène)bis(oxy)]-pregn-4-ène-3,20-dione
Poids moléculaire (g/mol) 454.96
Quantité 250 mg
Poids de la formule 454.1922 g/mol