Learn More
Thermo Scientific Chemicals Halcinonide
Code produit 16637022 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16637022 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16637022 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 464980010
 Article restreint
Expédition estimée: 18-02-2027
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Halcinonide
Conditionnement flacon en verre
CAS 3093-35-4
Certificat d’analyse Available
Conditions d’expédition conditions normales
Forme physique Poudre
Formule moléculaire C24H32ClFO5
Numéro MDL MFCD00866006
Couleur Blanc à jaune
Point de fusion 264°C to 265°C
Solubilité Soluble dans l’acétone, le chloroforme, le DMSO, légèrement soluble dans le benzène, l’éthanol, le méthanol, l’éther éthylique, insoluble dans les hexanes
Clé InChI MUQNGPZZQDCDFT-JNQJZLCISA-N
Type Réactif
SMILES CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CCl
Nom IUPAC (1S,2S,4R,8S,9S,11S,12R,13S)-8-(2-chloroacetyl)-12-fluoro-11-hydroxy-6,6,9,13-tetramethyl-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icos-17-en-16-one
Poids moléculaire (g/mol) 454.96
Quantité 1 g
Poids de la formule 454.96