Learn More
Porcelaines Avignon™ Capsule en porcelaine Haldenwanger™ avec fond plat
Code produit. 11768433
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 ml
22 ml
52 ml
75 ml
90 ml
100 ml
150 ml
200 ml
600 ml
Type:
Capsule avec bec verseur
Capsule d’évaporation
Conditionnement:
3 pièces
6 pièces
Code produit. 11768433
Marque: Porcelaines Avignon™ 10104
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ce type de capsules en porcelaine Porcelaines Avignon™ Haldenwanger™ à fond plat dans les laboratoires, depuis les établissements d’enseignement au développement scientifique et à la recherche industrielle.
  • Fond plat
  • Creuset en porcelaine
  • Blanc
Spécification
Capacité (métrique) 20 ml
Matériau Porcelaine
Type Capsule avec bec verseur
Hauteur (métrique) 55 mm
Diamètre (métrique) 55 mm