Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon Fraser-demi
Description
Isolez les espèces de Listeria des échantillons alimentaires et environnementaux grâce au milieu d’enrichissement Thermo Scientific™ bouillon de demi-Fraser. Le bouillon demi-Fraser est un bouillon d’enrichissement secondaire basé sur la formule décrite par Fraser et Sperber1. Le noircissement du milieu constitue une preuve présumée de la présence de Listeria. Toutes les cultures d’enrichissement au bouillon demi-Fraser doivent être mises en sous-culture dans un milieu d’étalement.
Le milieu d’enrichissement Bouillon Half Fraser est destiné à l’isolement de Listeria spp. dans les échantillons alimentaires et environnementaux lorsqu’il est utilisé comme milieu d’enrichissement secondaire conformément à la norme ISO 11290 - 1 pour l’isolement de Listeria.
Le milieu contient du citrate d’ammonium ferrique et du chlorure de lithium. Toutes les Listeria spp hydrolysent l’esculine en esculétine. L’esculétine réagit avec des ions ferriques, provoquant un noircissement. Un autre avantage possible à l’ajout du citrate d’ammonium ferrique est que les ions ferriques favorisent la croissance des Listeria monocytogenes2. Le chlorure de lithium est inclus dans le milieu afin d’inhiber la croissance des entérocoques qui peuvent également hydrolyser l’esculine. Le noircissement du milieu constitue une preuve présumée de la présence de Listeria. Contrairement aux premières indications, on ne peut pas présumer que les cultures qui ne noircissent pas sont exemptes de Listeria. Par conséquent, toutes les cultures d’enrichissement au Bouillon Fraser doivent être mises en sous-culture dans un milieu d’étalement.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Couleur | Paille avec iridescence bleue |
| Contenu et stockage | 2°C à 12°C |
| Description | Bouillon Fraser-demi |
| Format | Flacon de sirop |
| Origine de la fabrication | Royaume-Uni |
| Type de produit | Bouillon |
| Volume plein | 225 ml |
| Poids plein | 225 ± 4 ml |
| Type d’emballage | 10 flacons dans un boîte en carton |
| Quantité | 10/boîte |
Pour un usage en laboratoire uniquement.